Learn More
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine, Electrophoresis Reagent, 98%
Codice prodotto. 15460657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15460657 1 g 1g
15470657 5 g 5g
15480657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15460657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66893.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260.37 g/mol
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels, to simplify isolation of macromolecules separated on the gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 1-g slice of a 4% (12:1) gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT in TBE (pH 8.3) in less than 30 min. The pH of 8.3 is optimum for rapid dissolution of the gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels, to simplify isolation of macromolecules separated on the gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 1-g slice of a 4% (12:1) gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT in TBE (pH 8.3) in less than 30 min. The pH of 8.3 is optimum for rapid dissolution of the gel.
Solubility
Soluble at 50 mg/ml in acetic acid
Notes
Store at -20°C. Incompatible with heat, oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60984-57-8
Formula molecolare C10H16N2O2S2
Molecular Weight (g/mol) 260.37
Numero MDL MFCD00036225
InChI Key DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
IUPAC Name N-[2-[2-(prop-2-enoylamino)ethyldisulfanyl]ethyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Nota nome Electrophoresis Reagent
Punto di fusione 123°C to 124°C
Colore White
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble at 50mg/mL in acetic acid
Peso formulazione 260.37
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine, Electrophoresis Reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)