Learn More
N,N’-Bis-boc-1-guanylpyrazole, TRC
Codice prodotto. 30343765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343765 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB41412525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazole
CAS 152120-54-2
Formula molecolare C14 H22 N4 O4
Quantità 25 g
Sinonimo [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-[N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)amidino]-1H-pyrazole, 1H-Pyrazole-1-N,N'-bis(tert-butoxycarbonyl)carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1-guanylpyrazole, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Bis-Boc-1-guanylpyrazole, N,N'-Di(tert-butyl)oxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, [[(tert-Butoxycarbonyl)imino](pyrazol-1-yl)methyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl [(tert-Butoxycarbonylimino)(pyrazol-1-yl)methyl]carbamate
InChI Formula InChI=1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\n1cccn1
IUPAC Name tert-butyl N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethylidene]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 310.35
Peso formulazione 310.1641