Learn More
N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Mikromol™
Codice prodotto. 30463857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463857 4 x 25 mg -
30051431 25 mg 25mg
30050315 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463857 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0378.0600254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
CAS 51765-72-1
Nomi componenti o analita N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H14 N2 O7 S2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C
IUPAC Name N-methylsulfonyl-N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 386.4
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 386.0242 g/mol