Learn More
N,N-Bisisopropyl-3-phenyl-2-propenamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Bisisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| CAS | 87462-12-2 |
| Formula molecolare | C15H23N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-2-propen-1-amine, N,N-Diisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H23N/c1-13(2)16(14(3)4)12-8-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-11,13-14H,12H2,1-4H3/b11-8+ |
| SMILES | CC(C)N(C\C=C\c1ccccc1)C(C)C |
| IUPAC Name | (E)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)prop-2-en-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 217.35 |
| Peso formulazione | 217.183 |