Learn More
N-(n-Butyl)phosphoric Triamide, TRC
Codice prodotto. 30132641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132641 1 g 1g
30132402 250 mg 250mg
17914715 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132641 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6936501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25316-39-6
Formula molecolare C4 H14 N3 O P
Molecular Weight (g/mol) 151.15
Sinonimo Phosphoric triamide, butyl- (6CI,8CI,9CI), N-Butylphosphoric triamide, N-Butylphosphoric Triamide
IUPAC Name N-diaminophosphorylbutan-1-amine
SMILES CCCCNP(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-(n-Butyl)phosphoric Triamide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H14N3OP/c1-2-3-4-7-9(5,6)8/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,8)
Peso formulazione 151.0874