Learn More
N-(n-Butyl)phthalimide, 99%
Codice prodotto. 11458646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458646 25 g 25g
11448646 5 g 5g
11468646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458646 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16020.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1515-72-6 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1515-72-6
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.241
Numero MDL MFCD00039695
InChI Key DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butylphthalimide, 2-butylisoindoline-1,3-dione, n-n-butyl phthalimide, 1-phthalimidobutane, phthalimide, n-butyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-butyl, unii-5th1dkt35e, 2-butyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5th1dkt35e, 2-butylbenzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 73812
IUPAC Name 2-butylisoindole-1,3-dione
SMILES CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(n-Butyl)phthalimide
Punto di fusione 32°C to 35°C
Punti di ebollizione 120°C to 123°C (5 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 147784
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 99%