Learn More
N,N'-Diacetylhydrazine, 98%
Codice prodotto. 11495393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11495393 250 g 250g
11475393 10 g 10g
11485393 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495393 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13393.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3148-73-0 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3148-73-0
Formula molecolare C4H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00008673
InChI Key ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-diacetylhydrazine, 1,2-diacetylhydrazine, acetic acid, 2-acetylhydrazide, diacetylahydrazine, diacetylhydrazine, sym-diacetylhydrazine, unii-ymr3zf0q4m, hydrazine, 1,2-diacetyl, 1.2-diacetylhydrazine, ymr3zf0q4m
PubChem CID 72884
ChEBI CHEBI:80616
IUPAC Name N'-acetylacetohydrazide
SMILES CC(=O)NNC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Diacetylhydrazine
Punto di fusione 138°C to 142°C
Punti di ebollizione 209°C (15 mmHg)
Quantità 250 g
Beilstein 1754018
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Diacetylhydrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, 2-acetylhydrazide