Specifica
| Materiale o nome chimico | N, N'-Diaminoguanidine monohydrochloride |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 178°C to 182°C |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | H2NNHC(=NH)NHNH2·HCl |
| Vedi altri risultati |