Learn More
N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30354022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354022 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354022 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41612610G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride
CAS 36062-19-8
Formula molecolare CH7N5 • (HCl)
Quantità 10 g
Sinonimo 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride
InChI Formula InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
SMILES NNC(NN)=N.Cl
IUPAC Name hydrazinecarboximidhydrazide hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 125.56
Peso formulazione 125.05