Learn More
N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane, TRC
Codice prodotto. 30349974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349974 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4171305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane
CAS 10239-34-6
Formula molecolare C17H22N2
Quantità 5 g
Sinonimo N1,N3-Dibenzylpropane-1,3-diamine, N,N'-Bis(phenylmethyl)-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propylenediamine, N,N'-Dibenzyltrimethylenediamine
InChI Formula InChI=1S/C17H22N2/c1-3-8-16(9-4-1)14-18-12-7-13-19-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2
SMILES C(CNCc1ccccc1)CNCc2ccccc2
IUPAC Name N,N'-dibenzylpropane-1,3-diamine
Molecular Weight (g/mol) 254.37
Peso formulazione 254.1783