Learn More
N,N-Dibenzylaniline, 99%
Codice prodotto. 15484767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484767 25 g 25g
15494767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32091.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91-73-6 | C20H19N | 273.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-73-6
Formula molecolare C20H19N
Molecular Weight (g/mol) 273.38
Numero MDL MFCD00022015
InChI Key ISGXOWLMGOPVPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzylaniline, n-phenyldibenzylamine, aniline, n,n-dibenzyl, benzenemethanamine, n-phenyl-n-phenylmethyl, dibenzylamine, n-phenyl, benzenamine, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylaniline, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylanilin, bisbenzylphenylamine, aniline, dibenzyl
PubChem CID 66681
IUPAC Name N,N-dibenzylaniline
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dibenzylaniline
Punto di fusione 69°C to 71°C
Punti di ebollizione 180°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Peso formulazione 273.37
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dibenzylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-phenyl-N-(phenylmethyl)-benzenemethanamine