Learn More
N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate Salt, TRC
Codice prodotto. 30138717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138717 1 g 1g
30137275 100 g 100g
17944285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4171901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-75-8
Formula molecolare C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Molecular Weight (g/mol) 360.45
Sinonimo N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate, 1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis(phenylmethyl)-, acetate (1:2), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, diacetate (9CI), Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, diacetate (6CI,7CI,8CI), Benzathine diacetate, NSC 33274, NSC 81591
IUPAC Name acetic acid;N,N'-dibenzylethane-1,2-diamine
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Peso formulazione 360.2049