Learn More
N,N-Dibutylaniline, 97%
Codice prodotto. 11383017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383017 5 g 5g
11393017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13390.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 613-29-6 | C14H23N | 205.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-29-6
Formula molecolare C14H23N
Molecular Weight (g/mol) 205.35
Numero MDL MFCD00035799
InChI Key FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
PubChem CID 61154
IUPAC Name N,N-dibutylaniline
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dibutylaniline
Densità 0.906
Punti di ebollizione 269°C to 270°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.518
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2210422
Peso formulazione 205.35
Percent Purity 97%