Learn More
Alfa Aesar™ N,N'-Dicarbamoylhydrazine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A18260.18
Dettagli aggiuntivi : CAS : 110-21-4 Peso : 0.05000kg
Quantità 50g
Codice prodotto. 11395159
  • 94.40€ / 50g
Spedizione stimata
27-01-2021
Identificatori chimici
110-21-4
118.096
ULUZGMIUTMRARO-UHFFFAOYSA-N
8039
C(=O)(N)NNC(=O)N
C2H6N4O2
MFCD00025398
biurea, 1,2-hydrazinedicarboxamide, ureidourea, bicarbamamide, bicarbamimidic acid, hydrazodicarbonamide, hydrazodicarboxamide, hydrazine-1,2-dicarboxamide, hydrazocarbonamide, urea, ureido
(carbamoylamino)urea
Specifica
N,N'-Dicarbamoylhydrazine
50g
C2H6N4O2
biurea, 1,2-hydrazinedicarboxamide, ureidourea, bicarbamamide, bicarbamimidic acid, hydrazodicarbonamide, hydrazodicarboxamide, hydrazine-1,2-dicarboxamide, hydrazocarbonamide, urea, ureido
C(=O)(N)NNC(=O)N
118.096
118.1
239°C to 241°C (decomposition)
110-21-4
MFCD00025398
ULUZGMIUTMRARO-UHFFFAOYSA-N
(carbamoylamino)urea
8039
98%
Videos
SDS Documenti