Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%
Codice prodotto. 10548290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10548290 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10030880 100 g Bottiglia in vetro 100g
10568290 250 g Bottiglia in vetro 250g
10498083 5 kg Plastic drum 5kg
11320370 25 kg Plastic drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10548290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113900010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
N,N-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, C13H22N2, CAS Number-538-75-0, carbodiimide, dicyclohexyl, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, carbodicyclohexylimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1kg | CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-75-0
Formula molecolare C13H22N2
Molecular Weight (g/mol) 206.33
Numero MDL MFCD00011659
InChI Key QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC Name N,N'-dicyclohexylmethanediimine
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33.0°C to 35.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11N=C=NC6H11
Quantità 1 kg
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Indice di Merck 15,3107
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viscosità 5.81 mPa.s (55°C)
Peso formulazione 206.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Waxy Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclohexylcarbodiimide