Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide |
| CAS | 538-75-0 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C13 H22 N2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182 |
| SMILES | C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.33 |
| Peso formulazione | 206.1783 |
| Percent Purity | >95 |