Learn More
N,N-Dicyclohexylmethylamine, 97%
Codice prodotto. 12229309 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12229309 250 g Bottiglia in vetro 250g
10432770 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12229309 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428392500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7560-83-0 | C13H25N | 195.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7560-83-0
Formula molecolare C13H25N
Molecular Weight (g/mol) 195.35
Numero MDL MFCD00014289
InChI Key GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamine
PubChem CID 24210
IUPAC Name N-cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
SMILES CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Especificaciones
Materiale o nome chimico N, N-Dicyclohexylmethylamine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9210g/mL
Punti di ebollizione 265.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.921
Peso formulazione 195.35
Percent Purity 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dicyclohexylmethylamine
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.