Learn More
N,N'-Dicyclohexylurea, 98%
Codice prodotto. 10385790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10385790
Marca: Thermo Scientific 113911000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224.348 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2387-23-7
Numero MDL MFCD00003829
InChI Key ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC Name 1,3-dicyclohexylurea
SMILES C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Dicyclohexylurea
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 231°C to 236°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H24N2O
Formula lineare C6H11NHCONHC6H11
Quantità 100 g
Beilstein 12, II, 11
Molecular Weight (g/mol) 224.348
Peso formulazione 224.35
Percent Purity ≥97.5% (Total base)
Forma fisica Liquid