Learn More
N,N-DidemethylN,N-diethyl Benzydamine, TRC
Codice prodotto. 30134522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134522 500 mg 500mg
30004961 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB275750500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 47448-66-8
Formula molecolare C21 H27 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 337.46
Sinonimo 1-Benzyl-3-[3-(diethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Diethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride;
IUPAC Name 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-diethylpropan-1-amine
SMILES CCN(CC)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-(3-Diethylamino-Propoxy)-1H-Indazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H27N3O/c1-3-23(4-2)15-10-16-25-21-19-13-8-9-14-20(19)24(22-21)17-18-11-6-5-7-12-18/h5-9,11-14H,3-4,10,15-17H2,1-2H3
Peso formulazione 337.2154
Percent Purity >95%