Learn More
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011780
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
996-50-9
C7H19NSi
145.32
MFCD00009040
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
70454
CHEBI:85070
N-ethyl-N-trimethylsilylethanamine
CCN(CC)[Si](C)(C)C
996-50-9
C7H19NSi
145.32
MFCD00009040
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
70454
CHEBI:85070
N-ethyl-N-trimethylsilylethanamine
CCN(CC)[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 125°C to 126°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C2H5)2NSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4103 to 1.4123
Quantità 25 g
Fieser 03,317; 04,544; 06,634
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 145.32
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.