Learn More
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10772895 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772895 5 g Bottiglia in vetro 5g
10011780 25 g Bottiglia in vetro 25g
10183680 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772895 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155690050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 996-50-9
Formula molecolare C7H19NSi
Molecular Weight (g/mol) 145.32
Numero MDL MFCD00009040
InChI Key JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC Name N-ethyl-N-trimethylsilylethanamine
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 125°C to 126°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4103 to 1.4123
Quantità 5 g
Fieser 03,317; 04,544; 06,634
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 145.32
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.