Learn More
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, 90%
Codice prodotto. 10752284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752284 25 g Bottiglia in vetro 25g
10435095 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752284 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 309-88-6
Formula molecolare C7H11F6N
Molecular Weight (g/mol) 223.16
Numero MDL MFCD00054683
InChI Key BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
PubChem CID 136149
IUPAC Name N,N-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropan-1-amine
SMILES CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2300g/mL
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% (Sum of two isomers) Approximate composition (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CH2)2NCH2F2CHFCF3
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 5153
Gravità specifica 1.23
Peso formulazione 223.16
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.