Learn More
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15550624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15550624 5 g 5g
15560624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15550624 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 360-92-9
Formula molecolare C6H10F3NO
Molecular Weight (g/mol) 169.15
InChI Key CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
PubChem CID 225443
IUPAC Name N,N-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Densità 1.1420g/mL
Punti di ebollizione 65.0°C to 67.0°C (24.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare F3CC(=O)N(CH2CH3)2
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.142
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Peso formulazione 169.15
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.