Learn More
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, TRC
Codice prodotto. 30374786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374786 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374786 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD6792952.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
CAS 360-92-9
Formula molecolare C6H10F3NO
Quantità 2.5 g
Sinonimo N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine
InChI Formula InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name N,N-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Molecular Weight (g/mol) 169.14
Peso formulazione 169.0714