Learn More
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide |
| CAS | 360-92-9 |
| Formula molecolare | C6H10F3NO |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | N,N-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.14 |
| Peso formulazione | 169.0714 |