Learn More
N,N-Diethyl-3-methyl-d3-benzamide-2,4,5,6-d4, CDN
Codice prodotto. 30316364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316364 0.1 g 0.10g
30308853 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316364 Fornitore CDN N. del fornitore CDND67560.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DEET D7 (methyl D3 phenyl D4)
CAS 1219799-37-7
Formula molecolare C12 2H7 H10 N O
Quantità 0.1 g
Sinonimo N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4)
InChI Formula InChI=1 S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9 H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6 D,7 D,8 D,9 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-diethyl-5-(trideuteriomethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 198.31
Peso formulazione 198.175 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity