Learn More
N,N-Diethyl-3-methyl-d3-benzamide-2,4,5,6-d4, TRC
Codice prodotto. 30360241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360241 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30360241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2285012MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DEET D7 (methyl D3 phenyl D4)
CAS 1219799-37-7
Formula molecolare C12 2H7 H10 N O
Quantità 2 mg
Sinonimo N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4), Diethyltoluamide-d7
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-diethyl-5-(trideuteriomethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 198.31
Peso formulazione 198.175