Learn More
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 97%
Codice prodotto. 11428097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428097 500 g 500g
11418097 100 g 100g
11438097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17486.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep away from strong oxidizing agents, strong acids, strong bases, strong reducing agents. Keep ate room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-62-3
Formula molecolare C12H17NO
Molecular Weight (g/mol) 191.274
Numero MDL MFCD00009046
InChI Key MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC Name N,N-diethyl-3-methylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Densità 0.997
Punti di ebollizione 110°C to 112°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 145°C (293°F)
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 500 g
Beilstein 2046711
Indice di Merck 14,2856
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Faresætning
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethyl-m-toluamide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.