Learn More
N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide |
| CAS | 2512198-73-9 |
| Formula molecolare | C12H24N2O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O |
| IUPAC Name | N,N-diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.33 |
| Peso formulazione | 244.18 |