Learn More
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium Imidodisulfuryl Fluoride, TRC
Codice prodotto. 30373466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373466 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373466 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD67908010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium Imidodisulfuryl Fluoride
CAS 1079129-48-8
Formula molecolare C8 H20 N O . F2 N O4 S2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H20NO.F2NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;1-8(4,5)3-9(2,6)7/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CC[N+](C)(CC)CCOC.FS(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)F
IUPAC Name bis(fluorosulfonyl)azanide;diethyl-(2-methoxyethyl)-methylazanium
Molecular Weight (g/mol) 326.382
Peso formulazione 326.078