Learn More
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025710
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
93-05-0
MFCD00007861
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
7120
4-N,4-N-diethylbenzene-1,4-diamine
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
93-05-0
MFCD00007861
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
7120
4-N,4-N-diethylbenzene-1,4-diamine
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 23.0°C
Densità 0.9880g/mL
Punti di ebollizione 268.0°C
Punto d'infiammabilità 139°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C10H16N2
Formula lineare (CH3CH2)2NC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5690 to 1.5730 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.988
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Molecular Weight (g/mol) 164.25
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.