Learn More
N,N-Diethyl-p-toluamide, TRC
Codice prodotto. 30240670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240670 50 mg 50mg
30240604 250 mg 250mg
30240534 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240670 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47811550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2728-05-4
Formula molecolare C12 H17 N O
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Sinonimo N,N-Diethyl-4-toluamide
IUPAC Name N,N-diethyl-4-methylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccc(C)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl-4-toluamide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Peso formulazione 191.131