Learn More
N,N-Diethylacetoacetamide, 97%
Codice prodotto. 11456936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456936 250 g 250g
11446936 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11456936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24019.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2235-46-3 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2235-46-3
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.213
Numero MDL MFCD00026728
InChI Key NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diethylacetoacetamide, n,n-diethyl-3-oxobutyramide, diethylacetoacetamide, butanamide, n,n-diethyl-3-oxo, acetoacetamide, n,n-diethyl, 1-diethylcarbamoyl-2-propanone, n,n-diethylacetylacetamide, acetoacetdiethylamide, diethylamid kyseliny acetoctove, diethylamid kyseliny acetoctove czech
PubChem CID 16699
IUPAC Name N,N-diethyl-3-oxobutanamide
SMILES CCN(CC)C(=O)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethylacetoacetamide
Punto di fusione <-73°C
Densità 0.99
Punti di ebollizione 213°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Indice di rifrazione 1.472
Quantità 250 g
Beilstein 636486
Peso formulazione 157.2
Percent Purity 97%