Learn More
N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Mikromol™
Codice prodotto. 18093640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18093640 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18093640 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0073.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N-Diethylethane-1,2-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Nomi componenti o analita N,N-diethylethane-1,2-diamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H16 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Metoclopramide Imp. E (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Tiapride Imp. C (EP), N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Hydrochloride Impurity C, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN
IUPAC Name N',N'-diethylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 116.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 116.1313 g/mol