Learn More
N,N-Diethylethanolamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10050880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10050880 1 L Glass Bottle 1L
10236523 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
13458308 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10050880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114330010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-37-8
Numero MDL MFCD00002850
InChI Key BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
SMILES CCN(CC)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diethylethanolamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore White to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 161.0°C
Punto d'infiammabilità 51.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H15NO
Formula lineare HOCH2CH2N(C2H5)2
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 1 L
Beilstein 04,282
Indice di Merck 15,3123
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 117.19
Peso formulazione 117.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethylethanolamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.