Learn More
N,N-Diethylethanolamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13458308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13458308 10 L Plastic drum 10L
10050880 1 L Glass Bottle 1L
10236523 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 13458308 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114330100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-37-8
Numero MDL MFCD00002850
InChI Key BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
SMILES CCN(CC)CCO
Specifications
Materiale o nome chimico N, N-Diethylethanolamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore White to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 161.0°C
Punto d'infiammabilità 51.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C6H15NO
Formula lineare HOCH2CH2N(C2H5)2
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 10 L
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 117.192
Peso formulazione 117.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder