Learn More
N,N-Diethylethylenediamine (2-Diethylaminoethylamine), TRC
Codice prodotto. 30041028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30041028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30041028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4436355G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Formula molecolare C6 H16 N2
Quantità 5 g
Sinonimo N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Metoclopramide Imp. E (EP)
InChI Formula InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN
IUPAC Name N',N'-diethylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 116.2
Peso formulazione 116.1313