Learn More
N,N-Diethylethylenediamine, 98+%
Codice prodotto. 10795211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10795211 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10437360 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10795211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150701000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-36-7
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
Numero MDL MFCD00008176
InChI Key UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
IUPAC Name N',N'-diethylethane-1,2-diamine
SMILES CCN(CC)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diethylethylenediamine
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 145°C to 147°C
Punto d'infiammabilità 30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4350 to 1.437
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 251
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,toluene,ccl4
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.