Learn More
N,N-Diethylethylenediamine, 99%
Codice prodotto. 11414187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414187 500 g 500g
11404187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11414187 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19636.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-Diethylethylenediamine was used in the oxidative amidation of hydrogen phosphonate diesters in the synthesis of oligonucleotides. It is also used to develop melanin targeted PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging agents for melanoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-Diethylethylenediamine was used in the oxidative amidation of hydrogen phosphonate diesters in the synthesis of oligonucleotides. It is also used to develop melanin targeted PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging agents for melanoma.
Solubility
Miscible in water.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents. Protect against electrostatic charges. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-36-7
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.208
Numero MDL MFCD00008176
InChI Key UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
IUPAC Name N',N'-diethylethane-1,2-diamine
SMILES CCN(CC)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethylethylenediamine
Punto di fusione <-70°C
Densità 0.825
Punti di ebollizione 145°C to 147°C
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Indice di rifrazione 1.436
Quantità 500 g
Numero UN UN2685
Beilstein 605299
Informazioni di solubilità Miscible in water.
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylethylenediamine