Learn More
N,N-Diethylhydroxylamine, 97%
Codice prodotto. 10559250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559250 500 g Bottiglia in vetro 500g
10489020 5 g Bottiglia in vetro 5g
10626302 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10559250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114425000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3710-84-7 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3710-84-7
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00002126
InChI Key FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylhydroxylamine, ethanamine, n-ethyl-n-hydroxy, n-hydroxydiethylamine, n,n-diethylhydroxyamine, hydroxylamine, n,n-diethyl, unii-314i05edvh, ccris 964, hydroxydiethylamine, diethyl hydroxylamine, diethyl hydroxykamine
PubChem CID 19463
IUPAC Name N,N-diethylhydroxylamine
SMILES CCN(CC)O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diethylhydroxylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -26°C to 25°C
Densità 0.8670g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C to 130.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NOH
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4220
Quantità 500 g
Beilstein 04, 536
Fieser 06,187
Gravità specifica 0.867
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethylhydroxylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.