Learn More
N,N-Diethylhydroxylamine, 97%
Codice prodotto. 11430907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430907 25 g 25g
11440907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23302.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3710-84-7 | C4H11NO | 89.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3710-84-7
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.138
Numero MDL MFCD00002126
InChI Key FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylhydroxylamine, ethanamine, n-ethyl-n-hydroxy, n-hydroxydiethylamine, n,n-diethylhydroxyamine, hydroxylamine, n,n-diethyl, unii-314i05edvh, ccris 964, hydroxydiethylamine, diethyl hydroxylamine, diethyl hydroxykamine
PubChem CID 19463
IUPAC Name N,N-diethylhydroxylamine
SMILES CCN(CC)O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethylhydroxylamine
Punto di fusione -25°C
Densità 0.867
Punti di ebollizione 125°C to 130°C
Punto d'infiammabilità 46°C (114°F)
Indice di rifrazione 1.4215
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1731349
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethylhydroxylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylhydroxylamine