Learn More
N,N-Diethylsalicylamide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 437250250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 19311-91-2 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 11925551
  • 280.00€ / 25g
Spedizione stimata
26-04-2021
Identificatori chimici
19311-91-2
193.24
n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
N,N-diethyl-2-hydroxybenzamide
C11H15NO2
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
88006
CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
N, N-Diethylsalicylamide
Tan to White
25g
96.0
96% min. (GC)
n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
193.24
193.24
97%
Authentic
99.1°C to 100.3°C
19311-91-2
100.0
C11H15NO2
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
N,N-diethyl-2-hydroxybenzamide
88006
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethylsalicylamide, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti