Learn More
Alfa Aesar™ N,N-Diisopropyl-3-methylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59977.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5448-36-2 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15446438
  • 522.00€ / 1g
Spedizione stimata: 28-06-2021
Identificatori chimici
5448-36-2
219.328
WPFBQNDWEOVSGC-UHFFFAOYSA-N
226948
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N(C(C)C)C(C)C
C14H21NO
MFCD00587389
n,n-diisopropyl-3-methylbenzamide, 3-methyl-n,n-di propan-2-yl benzamide, 3-methyl-n,n-bis isopropyl benzamide, cbmicro_015287, cambridge id 5267036, n,n-bis methylethyl 3-methylphenyl carboxamide
3-methyl-N,N-di(propan-2-yl)benzamide
Specifica
N,N-Diisopropyl-3-methylbenzamide
5448-36-2
MFCD00587389
WPFBQNDWEOVSGC-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-N,N-di(propan-2-yl)benzamide
226948
97%
1g
C14H21NO
n,n-diisopropyl-3-methylbenzamide, 3-methyl-n,n-di propan-2-yl benzamide, 3-methyl-n,n-bis isopropyl benzamide, cbmicro_015287, cambridge id 5267036, n,n-bis methylethyl 3-methylphenyl carboxamide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N(C(C)C)C(C)C
219.328
219.33
Videos
SDS Documenti
Certificati