Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
| CAS | 693-13-0 |
| Formula molecolare | C7H14N2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3 |
| SMILES | c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5 |
| IUPAC Name | N,N'-di(propan-2-yl)methanediimine |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.2 |
| Peso formulazione | 126.1157 |