Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimide, TRC
Codice prodotto. 30376547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376547 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376547 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45549510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Diisopropylcarbodiimide
CAS 693-13-0
Formula molecolare C7H14N2
Quantità 10 g
Sinonimo N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080
InChI Formula InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
SMILES c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5
IUPAC Name N,N'-di(propan-2-yl)methanediimine
Molecular Weight (g/mol) 126.2
Peso formulazione 126.1157