Learn More
N,N-Diisopropylethylamine, 99+%
Codice prodotto. 10142860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Plastic Can
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10142860 25 g Bottiglia in vetro 25g
10734991 100 g Bottiglia in vetro 100g
10244620 500 g Bottiglia in vetro 500g
10008129 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
12664947 10 kg Plastic Can 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10142860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115220250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7087-68-5
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Numero MDL MFCD00008868
InChI Key JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico N,N-Diisopropylethylamine
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7560g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice di rifrazione 1.4123 to 1.4143
Quantità 25 g
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Indice di Merck 15,3219
Gravità specifica 0.756
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viscosità 0.88 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.