Learn More
N,N-Diisopropylethylamine, Biotech Grade, 99.5%,Solstice
Codice prodotto. 15645690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645690 2 L Glass Bottle 2L
15635690 100 mL Glass Bottle 100mL
15655690 500 mL Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15645690 Fornitore Honeywell-Burdick and Jackson N. del fornitore 4962192L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1236.28€ / 2L
    Risparmia 103.72€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Biotech Grade, 99.5%
  • Solstice developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Solstice continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7087-68-5
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.247
Numero MDL MFCD00008868
InChI Key JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diisopropylethylamine
Punto di fusione -19.99°C
Densità 0.742g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 128.33°C
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Odore Strong, amine like
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [(CH3)2CH]2NC2H5
Quantità 2 L
Numero UN UN3384
Peso formulazione 129.24g/mol
Percent Purity 99.50%