Learn More
N,N-Diisopropylethylamine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10647823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647823 500 mL Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10647823 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP592500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
N,N-Diisopropylethylamine is commonly used in peptide synthesis reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Diisopropylethylamine
Materiale o nome chimico N, N-Diisopropylethylamine
CAS 7087-68-5
Punto di fusione -46°C
Colore Yellow
Densità 0.7560g/cm³
Punti di ebollizione 127°C
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H19N
Indice di rifrazione 1.4113 to 1.4153 (at 25°C)
Quantità 500 mL
Indice di Merck 15, 3219
Sinonimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
InChI Key JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 129.247
PubChem CID 81531
Peso formulazione 129.24
Pressione del vapore 38mmHg at 31°C
Percent Purity ≥99%
Grado Peptide Synthesis
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diisopropylethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.