Learn More
N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine, TRC
Codice prodotto. 30373277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30373277 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47769050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine
CAS 109-55-7
Formula molecolare C5H14N2
Quantità 50 g
Sinonimo 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl- (6CI,8CI,9CI), N1,N1-Dimethyl-1,3-propanediamine, (3-Aminopropyl)dimethylamine, (3-Dimethylaminopropan-1-yl)amine, 1-(Dimethylamino)-3-aminopropane, 1-Amino-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1-aminopropane, 3-(Dimethylamino)-1-propanamine, 3-(Dimethylamino)-1-propylamine, 3-(Dimethylamino)propanamine, 3-(Dimethylamino)propylamine, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-propylamine, 3-Amino-1-(dimethylamino)propane, 3-N,N-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, γ-Dimethylaminopropylamine, 1,1-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, gamma-Dimethylaminopropylamine
InChI Formula InChI=1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN
IUPAC Name N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Peso formulazione 102.1157