Learn More
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide, 95%
Descrizione
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide is used as a foam builder and stabilizer. It is also used in cosmetics, emollients, conditioners, emulsifiers, dishwasher detergents, shampoos, antistatic, wetting, antibacterial and antifungal agents. Further, it is used to solubilize proteins and to study the conformation and molecular interactions of macromolecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide is used as a foam builder and stabilizer. It is also used in cosmetics, emollients, conditioners, emulsifiers, dishwasher detergents, shampoos, antistatic, wetting, antibacterial and antifungal agents. Further, it is used to solubilize proteins and to study the conformation and molecular interactions of macromolecules.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide |
| Punto di fusione | 120°C to 123°C |
| Densità | 0.996 |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN3259 |
| Beilstein | 1769927 |
| Sensibilità | Very Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 229.4 |
| Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
- N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide